Documenti fondamentali
CH4017929733
ChemBridge Corporation
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 7722308-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 7722308-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12FNO2/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-16-13-7-3-11(4-8-13)14(17)18/h1-8,16H,9H2,(H,17,18)
InChI
GABPQBSNSDBMBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7722308
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7722308_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)