Documenti fondamentali
CH4014082309
ChemBridge Corporation
[(1-methyl-1H-indol-3-yl)thio]acetic acid
Scegli un formato
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
SKU del venditore: 6820972-1G
98,41 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
98,41 €
5 G
393,62 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.28
Numero MDL:
SKU del venditore: 6820972-1G
98,41 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[(1-methyl-1H-indol-3-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO2S/c1-12-6-10(15-7-11(13)14)8-4-2-3-5-9(8)12/h2-6H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI
DVPGVQNKZXBQPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6820972
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6820972_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)