Documenti fondamentali
CH4005996977
ChemBridge Corporation
N-(4-iodo-2-isopropylphenyl)benzamide
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 7098510-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.21
Numero MDL:
SKU del venditore: 7098510-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-iodo-2-isopropylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C16H16INO/c1-11(2)14-10-13(17)8-9-15(14)18-16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3,(H,18,19)
InChI
MAAGIOOCFUKYCD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7098510
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7098510_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)