CH4005988291
ChemBridge Corporation
N-(4-bromo-3-methylphenyl)propanamide
Scegli un formato
SKU del venditore: 6985842-1G
331,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6985842-1G
331,00 €
Iupac Name
N-(4-bromo-3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-3-10(13)12-8-4-5-9(11)7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
SLWXKBPASHAZPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6985842_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)