Documenti fondamentali
CH4005967689
ChemBridge Corporation
(3-bromo-4-morpholin-4-ylphenyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-4-(4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2
InChI
IWWZCFFYGZRVHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6749751
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6749751_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)