Documenti fondamentali
CH4005857549
ChemBridge Corporation
5-cyclopentyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-cyclopentyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3S/c8-7-10-9-6(11-7)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H2,8,10)
InChI
MGSBORAJOCQFOK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5651299
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5651299_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)