Documenti fondamentali
CH4005789022
ChemBridge Corporation
3-(1-benzyl-1H-indol-3-yl)propan-1-ol
Scegli un formato
1 G
65,18 €
SKU del venditore: 5102441-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,18 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.35
Numero MDL:
SKU del venditore: 5102441-1G
65,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-benzyl-1H-indol-3-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C18H19NO/c20-12-6-9-16-14-19(13-15-7-2-1-3-8-15)18-11-5-4-10-17(16)18/h1-5,7-8,10-11,14,20H,6,9,12-13H2
InChI
DTPQJRUTRYGKPW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5102441
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5102441_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)