Documenti fondamentali
U-006
Supelco
U-51754-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21D3Cl2N2O · HCl
Peso molecolare:
382.77
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN([C@@H](CCCC1)[C@H]1N(C)C([2H])([2H])[2H])C(CC(C=C2Cl)=CC=C2Cl)=O.Cl
Descrizione generale
This stable-labeled Snap-N-Shoot® internal standard is offered as DEA-exempt solution and suitable for quantitation of U-51754 levels in urine or blood by LC-MS or GC/MS methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. U-51754 is a highly potent opioid agonist, not structurally related to fentanyl, that has been confirmed in opioid overdoses and deaths. Novel synthetic opioids (NSOs) created to circumvent drug control laws such as U-51754 have no recognized therapeutic use, are clandestinely manufactured and sold on conventional or dark web.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)