Documenti fondamentali
NMIP1726
Carbophenothion sulfoxide
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16ClO3PS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.86
Codice UNSPSC:
41116107
agenzia
NMI Australia certified reference material
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H16ClO3PS3/c1-3-14-16(17,15-4-2)18-9-19(13)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
LAHNDTNSNGVHPJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)