Documenti
NMID859
Supelco
N-Propionylnorlaudanosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H29NO5
Peso molecolare:
399.48
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
agenzia
NMI Australia certified reference material
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3