Documenti fondamentali
NMID646
Stanozolol
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.49
Codice UNSPSC:
41116107
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)