Documenti fondamentali
NMID470B
2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.75
Codice UNSPSC:
41116107
agenzia
NMI Australia certified reference material
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C12H19NO2.ClH/c1-8-5-12(15-4)10(6-9(2)13)7-11(8)14-3;/h5,7,9H,6,13H2,1-4H3;1H
IPIMRNFGYPQKAM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)