Documenti fondamentali
N-096
Supelco
2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine-13C,D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
2C-N-13C,D3 hydrochloride solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C913CH11D3N2O4 · HCl
Peso molecolare:
266.70
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A psychedelic drug and phenethylamine of the 2C series, 2C-N or 2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethylamine, produces intense hallucinations similar to those of LSD. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of 2C-N levels in urine or other biological matrices by LC/MS or GC/MS for applications in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. In Europe, 2C-N as well as other 2C amines, have reportedly been found as adulterants in some illicit drugs.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)