5-MeO-MiPT, known by the street name Moxy or Moxie, is a designer typtamine and analogue of 5-MeO-DiPT that is used as a dissociative and hallucinogen. This certified solution standard is suitable for 5-MeO-MiPT testing methods by GC/MS or LC/MS testing applications in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. The use of 5-MeO-MiPT has recently been reported in Europe.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.