H-124
Hydroxyzine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCOCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H
ANOMHKZSQFYSBR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Antihistamine-Retinoic Acid Receptor Interaction: This publication presents a molecular dynamics simulation and genome-wide meta-analysis to explore the interactions of antihistamines like hydroxyzine dihydrochloride with the retinoic acid receptor beta (RARB), providing insights into possible biochemical pathways and therapeutic potentials (Kim et al., 2023).
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup