F-052
Furosemide Impurity Mixture solution
5 μg/mL (50:50 Acetonitrile:Water, each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
2-Chloro-4-furfurylamino-5-sulfamoylbenzoic acid, 5 μg/mL
4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic acid (Furosemide RCB), 5 μg/mL
Furosemide, 5 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
5 μg/mL (50:50 Acetonitrile:Water, each analyte)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C