Vai a
D-175
Deschloroetizolam-D5 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H11D5N4S
Peso molecolare:
313.43
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1=CC(C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])=NC3)=C(S1)N4C3=NN=C4C
InChI
1S/C17H16N4S/c1-3-13-9-14-16(12-7-5-4-6-8-12)18-10-15-20-19-11(2)21(15)17(14)22-13/h4-9H,3,10H2,1-2H3/i4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
JIOBORXCOGMHSV-UPKDRLQUSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. Denver
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    good
    nice and amazing products. It took me time to get here but it was worth it
    Traduci con Google
    Utile?