D-140
(±)-threo-3,4-Dichloromethylphenidate HCl
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OC)[C@@H]([C@@]1([H])CCCCN1)C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2.[H]Cl
InChI
1S/C14H17Cl2NO2.ClH/c1-19-14(18)13(12-4-2-3-7-17-12)9-5-6-10(15)11(16)8-9;/h5-6,8,12-13,17H,2-4,7H2,1H3;1H/t12-,13-;/m1./s1
DJQISAOWJXQDPU-OJERSXHUSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)