D-108
Dihydromorphine-3ß-D-glucuronide solution
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN1[C@H](C2)C3[C@@]4(CC1)C5=C2C=CC(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)=C5O[C@H]4[C@@H](O)CC3
InChI
1S/C23H29NO9/c1-24-7-6-23-10-3-4-12(25)20(23)32-18-13(5-2-9(14(18)23)8-11(10)24)31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30/h2,5,10-12,15-17,19-20,22,25-28H,3-4,6-8H2,1H3,(H,29,30)/t10?,11-,12+,15+,16+,17-,19+,20+,22-,23+/m1/s1
KCPRJVDBLLJBMF-RURUVCMVSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)