Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 183,00 € |
Informazioni su questo articolo
183,00 €
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O.[H]Cl
InChI
1S/C9H11NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,10H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D;
InChI key
HPZCAKYHISJOIK-CERKJNTMSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?