Benzoylecgonine is the primary metabolite of cocaine and a major biomarker for determination of cocaine use. This certified reference standard is suitable for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Benzoylecgonine is also the main pharmaceutical ingredient in the prescription drug Esterom, a topical analgesic used for the relief of muscle pain.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.