999988P
Avanti
13:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999988P, powder
Sinonimo/i:
1,2-di-O-tridecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (999988P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 999988P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3