Documenti fondamentali
870317P
Avanti
N-octadecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-octadecyl polysarcosine-25
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C93H164N26O25
Numero CAS:
Peso molecolare:
2046.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x25 mg (870317P-25MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870317P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)