870287P
Avanti
16:0 Cyanur PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870287P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cyanur) (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (870287P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870287P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
WGK 3