870140P
Avanti
16:0 Dodecanylamine PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870140P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine)
About This Item
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (870140P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870140P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCCCCCCC[NH3+])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C49H97N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-31-35-39-48(53)57-44-46(60-49(54)40-36-32-28-24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)45-59-61(55,56)58-43-42-51-47(52)38-34-30-26-22-21-25-29-33-37-41-50/h46H,3-45,50H2,1-2H3,(H,51,52)(H,55,56)/t46-/m1/s1
MFAZBSZBKVFZAN-YACUFSJGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)