870125P
Avanti
16:0 Caproylamine PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870125P, powder
Sinonimo/i:
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine-N-(hexanoylamine)
About This Item
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (870125P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870125P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCC[NH3+])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H85N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-33-42(47)51-38-40(39-53-55(49,50)52-37-36-45-41(46)32-28-27-31-35-44)54-43(48)34-30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h40H,3-39,44H2,1-2H3,(H,45,46)(H,49,50)/t40-/m1/s1
IVLBQYFFAUWDCA-RRHRGVEJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)