860818P
Avanti
17:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860818P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(S)-hydroxyheptadecanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860818P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860818P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3