Key Documents
860594P
Avanti
16:0 3-deoxy-C1P
Avanti Research - A Croda Brand 860594P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-3-deoxy-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H71N2O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
618.91
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860594P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860594P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@@H](COP(O)([O-])=O)C/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860594P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available