860399P
Avanti
16:0-d31-18:1 PC
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
110918
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860399P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860399P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860399P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860399P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1/i2D3,7D2,9D2,11D2,13D2,15D2,17D2,19D2,22D2,24D2,26D2,28D2,30D2,32D2,34D2
WTJKGGKOPKCXLL-KHCKXXADSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto