Documenti fondamentali
860343P
Avanti
14:0 PC-d13
Avanti Research - A Croda Brand 860343P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H59NO8PD13
Numero CAS:
Peso molecolare:
691.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860343P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860343P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,30D2,31D2
CITHEXJVPOWHKC-ABPAQVLFSA-N
Descrizione generale
14:0 PC-d13 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 13 protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860343P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of materials chemistry. B (2012)