850482P
Avanti
16:0-18:0 (11-12BR) PC
1-palmitoyl-2-(11,12-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(11,12-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (850482P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850482P
Tipo di lipide
phospholipids
omega FAs
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Descrizione generale
Applicazioni
- in phospholipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments
- to determine the bromination effect at different positions along the fatty acid chains
- in large unilamellar vesicle (LUV) for quenching of human heat shock protein 70 (Hsp70) tryptophan (Trp) fluorescence