850479P
Avanti
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 850479P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-stearoyl(4,5)dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (850479P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850479P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(Br)C(Br)CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Descrizione generale
(1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid which has a phosphocholine backbone, palmitoyl and stearoyl fatty acid chains. The 4th and 5th carbons of stearoyl group has bromo substitution.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3