810203P
Avanti
NBD Lyso SM
Avanti Research™ - A Croda Brand 810203P, powder
Sinonimo/i:
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-D-erythro-sphingosine-1-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810203P-50ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810203P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3