Documenti fondamentali
810177P
Avanti
06:0-06:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810177P, powder
Sinonimo/i:
1-hexanoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34N5O11P
Numero CAS:
Peso molecolare:
563.50
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810177P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810177P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810177P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)