800604P
Avanti
16:0 Ethylene Glycol
1,2-dipalmitoyl ethylene glycol, powder
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl ethylene glycol; DEG(16:0/16:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (800604P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 800604P
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(35)37-31-32-38-34(36)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
IKVCSHRLYCDSFD-UHFFFAOYSA-N