790413P
Avanti
Coag Reagent II
Avanti Research™ - A Croda Brand 790413P, powder
Sinonimo/i:
Coag Reagent II, Coagulation Reagent II, contains DOPC:DOPS (7:3, w/w)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (790413P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790413P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790413P
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available