700128P
Avanti
3β,7α,24S-trihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 700128P, powder
Sinonimo/i:
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α,24S-trihydroxy
About This Item
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700128P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 700128P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CC[C@H](O)[C@@H](C)C(O)=O)[C@]4(C)CC3
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available