Documenti
700030P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
110810
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H48O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.67
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Descrizione
6α-hydroxy-5α-cholestane
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700030P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Categorie correlate
Applicazioni
6α-hydroxy-5α-cholestanol has been used for the preparation of 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) membrane vesicles.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700030P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Visita l’Archivio dei documenti
Fluconazole modulates membrane rigidity, heterogeneity, and water penetration into the plasma membrane in Saccharomyces cerevisiae
Abe F, et al.
Biochemistry, 48(36), 8494-8504 (2009)