Documenti fondamentali
ATC429238338
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.56
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-fluoro-2-hydroxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3,10H
InChI
SJDBLQBTGDUWEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001179
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC001179
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)