Documenti fondamentali
ATC386058482
Atlantic Research Chemicals Ltd
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.55
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,6-difluoro-3-nitrobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H2ClF2NO3/c8-7(12)5-3(9)1-2-4(6(5)10)11(13)14/h1-2H
InChI
URMNSJGLMUMDDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00158
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC00158
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)