ATC311765644
Atlantic Research Chemicals Ltd
Pentafluorophenyl 4-Amino-3-iodobenzoate
About This Item
Iupac Name
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-amino-3-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C13H5F5INO2/c14-7-8(15)10(17)12(11(18)9(7)16)22-13(21)4-1-2-6(20)5(19)3-4/h1-3H,20H2
InChI
MEXVFWDCWMOEGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00120
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)