Documenti fondamentali
ATEH98DB31DF
AstaTech, Inc.
2-(OXAZOL-4-YL)ETHAN-1-AMINE TFA
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(oxazol-4-yl)ethan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H8N2O.C2HF3O2/c6-2-1-5-3-8-4-7-5;3-2(4,5)1(6)7/h3-4H,1-2,6H2;(H,6,7)
InChI
ZSLRTJKQOSECSH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=196114
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT18667
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)