Documenti fondamentali
ATEH987DE732
AstaTech, Inc.
2-MORPHOLINOPYRAZINE
Scegli un formato
100 MG
159,75 €
250 MG
319,50 €
SKU del venditore: E83237-100MG
159,75 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
159,75 €
250 MG
319,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
SKU del venditore: E83237-100MG
159,75 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-pyrazinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-2-10-8(7-9-1)11-3-5-12-6-4-11/h1-2,7H,3-6H2
InChI
FFSZVTIOFCMLGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=244895
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E83237
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)