ATEH984B2F63
AstaTech, Inc.
2,5-DIFLUOROBENZENE-1,4-DIOL
About This Item
Iupac Name
2,5-difluoro-1,4-benzenediol
Inchi Code
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
InChI
ZNHXVRDZYSYJMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D93458
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)