ATEH984B2F47
AstaTech, Inc.
2-BROMO-4'-CHLOROBENZOPHENONE
About This Item
Iupac Name
(2-bromophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrClO/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(16)9-5-7-10(15)8-6-9/h1-8H
InChI
XKGHDXSJCFWPNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85667
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)