ATEH97B58441
AstaTech, Inc.
2-AMINO-2-CYCLOBUTYLETHAN-1-OL HYDROCHLORIDE
About This Item
Iupac Name
2-amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c7-6(4-8)5-2-1-3-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H
InChI
DYSWVFGGDBVAMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85247
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)