Documenti fondamentali
ATEH95E593B3
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (R)-PIPERIDINE-3-CARBOXYLATE HYDROCHLORIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.73
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl (R)-piperidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-10(2,3)13-9(12)8-5-4-6-11-7-8;/h8,11H,4-7H2,1-3H3;1H/t8-;/m1./s1
InChI
FNTUZXRGYYMCBP-DDWIOCJRSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=205313
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21702
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)