Documenti fondamentali
ATEH93EDCD5D
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-2-AMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylamine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-8-2-1-6-4-9(11)5-7(6)3-8/h1-3,9H,4-5,11H2
InChI
RWAVYCTUVYJSMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 ?C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=178335
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT10840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)