Documenti fondamentali
ATEH75DBF577
AstaTech, Inc.
4-FLUORONICOTINIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-fluoronicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI
UBIVUIKWHBNGFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=129020
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18401
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)