Documenti fondamentali
ATEH0DDC41F9
AstaTech, Inc.
8-AMINOBICYCLO[3.2.1]OCTAN-3-OL HCL
Scegli un formato
100 MG
515,19 €
500 MG
1.566,88 €
SKU del venditore: P14916-100MG
515,19 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
515,19 €
500 MG
1.566,88 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.67
Numero MDL:
SKU del venditore: P14916-100MG
515,19 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,5S)-8-aminobicyclo[3.2.1]octan-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-8-5-1-2-6(8)4-7(10)3-5;/h5-8,10H,1-4,9H2;1H
InChI
CWTRCGPAABKFIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71126
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P14916
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)